Merck
GF45743609
Tungsten
foil, 100x100mm, thickness 0.3mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Tungsten, W 000325, W
Wybierz wielkość
1 EA
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.5%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 457-436-09
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100 x 100 mm × 0.3 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Congshang Wan et al.
Ultramicroscopy, 119, 106-110 (2011-11-15)
Thermionic electron emission from 200 to 500 nm thick coatings of scandium oxide on tungsten foil have been examined in thermionic emission microscopy, spectroscopic photoelectron microcopy, synchrotron radiation and ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS). A clear dependence of the scandium oxide-W
J R Marbach et al.
Physics in medicine and biology, 26(3), 435-443 (1981-05-01)
Curves relating beam energy, scattering foil thickness, central-axis depth-dose, and beam flatness have been generated using data taken on a Siemens 200A betatron. The curve set allows a single combination of tungsten foil thickness and electron beam energy to be
Malcolm H Chisholm et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 5(5), 308-320 (2005-10-08)
The reaction of M2(O2CBu(t))4 (M = Mo, W) with a dicarboxylic acid in toluene yields compounds of general formula [M2]-O2C-X-CO2-[M2] ([M2] = M2(O2CBu(t))3; X = conjugated spacer). The M2 units are electronically coupled via interactions between the M2 delta and
José L Domingo
Biological trace element research, 88(2), 97-112 (2002-09-26)
Tungstate is an oxyanion that has biological similarities to vanadate. In recent years, a number of studies have shown the antidiabetic effects of oral tungstate in animal models of diabetes. However, because of the tissue accumulation and potential toxicity derived
Matthias Boll et al.
Biological chemistry, 386(10), 999-1006 (2005-10-13)
The molybdenum enzymes 4-hydroxybenzoyl-CoA reductase and pyrogallol-phloroglucinol transhydroxylase and the tungsten enzyme acetylene hydratase catalyze reductive dehydroxylation reactions, i.e., transhydroxylation between phenolic residues and the addition of water to a triple bond. Such activities are unusual for this class of