GF45616349
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
50g lump, 3mm max. lump size
Synonim(y):
W 276100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 456-163-49
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)