Key Documents
GF45357688
Zirconium
foil, 15mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000210
About This Item
Próba
99.2%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 453-576-88
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
15 mm × 0.025 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials