Key Documents
GF44741606
Cobalt
wire reel, 0.5m, diameter 0.1mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
Cobalt, CO005085
About This Item
Próba
99.99%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 447-416-06
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.5 m × 0.1 mm
tw
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3