Kluczowe dokumenty
GF44549400
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper hard
Synonim(y):
FE270300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 445-494-00
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)