Kluczowe dokumenty
GF44025184
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonim(y):
FF215152
Wybierz wielkość
1 EA
913,00 zł
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
913,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 440-251-84
dł. × śr.
5 m × 0.8 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)