Kluczowe dokumenty
GF43468005
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 1m coil, 300mm coil width, 0.05mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU040241
Wybierz wielkość
1 EA
2450,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 434-680-05
dł. × szer. × grubość
1 m × 300 mm × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)