Kluczowe dokumenty
GF43365944
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
25m wire, 1.5mm diameter, as drawn
Synonim(y):
NI115150
Wybierz wielkość
1 EA
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 433-659-44
dł. × śr.
25 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)