GF43305498
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607915
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 433-054-98
Długość
100 mm
średnica
9.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)