Kluczowe dokumenty
GF43284416
Chromium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.5μm, specific density 355μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonim(y):
Chromium, CR004700
About This Item
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 432-844-16
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
10 mm × 0.5 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)