GF43235120
Zirconium
foil, 1m coil, thickness 0.075mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000240
About This Item
Próba
99.2%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 432-351-20
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
1 m × 0.075 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials