Kluczowe dokumenty
GF43081174
Palladium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.0125mm, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD000250
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 430-811-74
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)