GF42958008
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI030271
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 429-580-08
rozmiar × grubość
50 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)