Kluczowe dokumenty
GF42283379
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 2.85mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
CU107380
Wybierz wielkość
1 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 422-833-79
Długość
1000 m
śr. zewn. × śr. wewn. × grubość
3.0 mm × 2.85 mm × 0.075 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)