Merck
GF42205621
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 6.35mm diameter
Synonim(y):
FE047910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 422-056-21
dł. × śr.
1000 m × 6.35 mm