Kluczowe dokumenty
GF41724581
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonim(y):
CU070271
Wybierz wielkość
1 EA
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 417-245-81
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.015 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)