GF41385517
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE240270
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 413-855-17
rozmiar × grubość
50 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)