Merck
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
Synonim(y):
CW050225
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 413-744-25
Długość
50 m
szerokość zwoju
0.2 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com