Kluczowe dokumenty
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
Synonim(y):
FF210800
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 406-637-06
rozmiar
205 × 205 mm
grubość
8.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)