Merck
GF40285885
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 200 mm, wall thickness 0.051 mm
Synonim(y):
AL047100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 402-858-85
Długość
200 mm
śr. zewn.
0.71 mm
grubość ścianki
0.051 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH