Kluczowe dokumenty
GF40183691
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NJ125825
Wybierz wielkość
1 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 401-836-91
Długość
10 m
śr. przewodnika
0.025 mm
grubość izolacji
0.0035 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)