Kluczowe dokumenty
GF40096717
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonim(y):
FK110250
Wybierz wielkość
1 EA
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 400-967-17
rozmiar × grubość
1 m × 0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)