Kluczowe dokumenty
GF40062675
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, L 2 m, clear amber
Synonim(y):
EI311050
Wybierz wielkość
1 EA
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 400-626-75
Długość
2 m
grubość
0.05 mm
kolor
clear amber
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the MFI of GF40062675 PEI film? There is no data sheet available
    1 answer
    1. This product is manufactured by Goodfellow, product number 400-626-75. The melt flow index (MFI) of this product has not been published. Please see the link below to the suppliers product page for more information:
      https://www.goodfellow.com/information/larger-quantities/513/532/polymers/polyetherimide-pei