Kluczowe dokumenty
GF39538255
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Synonim(y):
AL227100
Wybierz wielkość
1 EA
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 395-382-55
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 1.63 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.35 mm × 3.09 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)