GF39244462
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
FE045400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 392-444-62
dł. × śr.
100 m × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)