Kluczowe dokumenty
GF37946852
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
10m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PB035140
Wybierz wielkość
1 EA
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 379-468-52
dł. × śr.
10 m × 1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)