Kluczowe dokumenty
GF37335348
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI100300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 373-353-48
dł. × szer. × grubość
2 m × 38 mm × 0.6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)