Kluczowe dokumenty
GF37174642
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 15mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU040380
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 371-746-42
rozmiar × grubość
15 mm × 0.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)