GF36862050
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
CU027910
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 368-620-50
dł. × śr.
200 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)