Kluczowe dokumenty
GF36350175
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 20m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280321
Wybierz wielkość
1 EA
4480,00 zł
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formularz
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 363-501-75
dł. × szer. × grubość
20 m × 25 mm × 0.15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)