Kluczowe dokumenty
GF36098590
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 27 mm
Synonim(y):
ES301860
Wybierz wielkość
1 EA
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 360-985-90
Długość
5 m
szerokość zwoju
27 mm
grubość
0.006 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)