Kluczowe dokumenty
GF35954826
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.175 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Synonim(y):
ES301440
Wybierz wielkość
1 EA
973,00 zł
10 EA
6810,00 zł
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
973,00 zł
10 EA
6810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 359-548-26
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.175 mm
kolor
clear clear
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)