Kluczowe dokumenty
GF35824901
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
CU107120
Wybierz wielkość
1 EA
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 358-249-01
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.0 mm × 0.8 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)