Kluczowe dokumenty
GF35022563
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m
Synonim(y):
FP341050
Wybierz wielkość
1 EA
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 350-225-63
Długość
0.5 m
grubość
0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)