Kluczowe dokumenty
GF34254985
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 2.3 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
FP341470
Wybierz wielkość
1 EA
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 342-549-85
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
2.3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)