Kluczowe dokumenty
GF33956949
Palladium
foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD000255
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 339-569-49
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
6 mm × 0.02 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)