Kluczowe dokumenty
GF33811905
Polybutylene Terephthalate
(PBT), film, thickness 0.55 mm, L 5 m
Synonim(y):
ES341050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 338-119-05
Długość
5 m
grubość
0.55 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)