Merck
GF33224431
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 6mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI150300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 332-244-31
rozmiar × grubość
6 mm × 0.25 mm