Merck
GF33164614
Hafnium
foil, 4mm disks, thickness 0.0125mm, 97%
Synonim(y):
Hafnium, HF000170
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141718
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 331-646-14
rezystywność
29.6 μΩ-cm, 0°C
śr. × grubość
4 mm × 0.0125 mm
tw
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
gęstość
13.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Klucz InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N