Kluczowe dokumenty
GF33032078
Haynes® 230 alloy, Ni62Cr22W14Mo2
rod, 100mm x 12.7mm diameter, annealed
Synonim(y):
NE057920
Wybierz wielkość
1 EA
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 330-320-78
dł. × śr.
100 mm × 12.7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Haynes jest zastrzeżonym znakiem towarowym Haynes International, Inc.
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)