GF32560309
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
10m wire, 0.4mm diameter, as drawn, 97.5%
Synonim(y):
AL215140
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
97.50%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 325-603-09
dł. × śr.
10 m × 0.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)