Merck
GF32545818
Indium
foil, 25mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 100%
Synonim(y):
Indium, IN000264
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
100%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 325-458-18
rezystywność
8.37 μΩ-cm
śr. × grubość
25 mm × 0.25 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuri Alexandre Aoto et al.
The Journal of chemical physics, 134(10), 104303-104303 (2011-03-17)
The doubly positively charged gas-phase molecules BrO(2+) and NBr(2+) have been produced by prolonged high-current energetic oxygen (17 keV (16)O(-)) ion surface bombardment (ion beam sputtering) of rubidium bromide (RbBr) and of ammonium bromide (NH(4)Br) powdered ionic salt samples, respectively
Loïc Bertrand et al.
The Analyst, 138(16), 4463-4469 (2013-04-05)
In order to fully characterize the zinc white artists' pigment (ZnO), much used since the mid-nineteenth century, three samples collected in the early 20th century were studied using a combination of synchrotron and macroscopic photoluminescence spectroscopy and imaging. An improved
C Takada et al.
Radiation protection dosimetry, 144(1-4), 575-579 (2010-11-11)
At the Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories of the Japan Atomic Energy Agency (JAEA), small pieces of indium foil incorporated into personal dosemeters have been used for personnel screening in criticality accidents. Irradiation tests of the badges were performed using
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)