Kluczowe dokumenty
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
Synonim(y):
ME311051
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 322-710-05
Długość
1 m
grubość
0.05 mm
kolor
natural
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)