Kluczowe dokumenty
GF31557696
Lead
foil, 50x50mm, thickness 3.0mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Lead, PB000472
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 315-576-96
rezystywność
20.65 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50x50 mm × 3.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)