Kluczowe dokumenty
GF31456559
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10m coil, 0.05mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU020240
Wybierz wielkość
1 EA
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 314-565-59
rozmiar × grubość
10 m × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)