Merck
GF31335397
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonim(y):
ME313410
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 313-353-97
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
10 mm
kolor
natural
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.