Merck
GF30925997
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonim(y):
NJ235140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 309-259-97
Długość
0.1 m
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com