Kluczowe dokumenty
GF30169010
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 5 m, filament diameter 0.011mm
Synonim(y):
AJ625710
Wybierz wielkość
1 EA
976,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
976,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 301-690-10
Długość
5 m
Średnica
0.011 mm , filament diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)