Key Documents
GF30132795
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI030271
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 301-327-95
rozmiar × grubość
0.5 m × 0.125 mm