Kluczowe dokumenty
GF29761892
Copper
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.45mm, insulation thickness 0.25mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonim(y):
Copper, CU005885
About This Item
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 297-618-92
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
10 m × 0.45 mm × 0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)